Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcipotriene
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/C3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24?,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
LWQQLNNNIPYSNX-OUSHRDKSSA-N
General description
Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Kalcypotrien występuje w dwóch postaciach: bezwodnej, która nie zawiera cząsteczek wody, lub uwodnionej, która zawiera jedną cząsteczkę wody.
Application
Stosowany również do przygotowania odpowiedniego systemu, standardu, roztworu wrażliwości, standardowego roztworu podstawowego i odpowiedniego systemu roztworu podstawowego do oznaczeń i analizy zanieczyszczeń zgodnie z podanymi poniżej monografiami Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP):
- Calcipotriene
- Calcipotriene Maść
- Calcipotriene Cream
Analysis Note
Other Notes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?