Przejdź do
1096531
USP
Karboksymetyloceluloza wapniowa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Carboxymethylcellulose calcium salt, Calcium CM-cellulose, Calcium carboxymethylcellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
carboxymethylcellulose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1cc2c(nc3c(c2NC(CCCN(CC)CC)C)cc(cc3)OC)cc1
InChI
1S/C23H30ClN3O/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-14-17(24)9-11-21(19)26-22-12-10-18(28-4)15-20(22)23/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26)
InChI key
SVUDQUZYHLUPQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny karboksymetylocelulozy wapniowej USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1096553PHR2726C9481
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
meets USP testing specifications, Medium viscosity
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1096553
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
API family
carboxymethylcellulose
API family
carboxymethylcellulose
API family
carboxymethylcellulose
API family
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)