Przejdź do
1096879
USP
Karwakrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-izopropylo-2-metylofenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
mol wt
150.22 (C10H14O)
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
room temp
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny karwakrolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80241W2245111191011
Karwakrol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1096879
Karwakrol
Carvacrol phyproof® Reference Substance
PHL80241
Carvacrol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
natural, 99%, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
Fragrance grade, Halal, natural, FG, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mol wt
150.22 (C10H14O)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
agency
USP
agency
-
agency
meets purity specifications of JECFA, follows IFRA guidelines
agency
USP
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)