Przejdź do
1096906
USP
Cefaklor
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefaclor monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
400 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1623,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14ClN3O4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.82
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1623,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefaclor
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)Cl)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1
InChI key
WKJGTOYAEQDNIA-IOOZKYRYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Cefaclor USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Cefaclor Capsules
  • Cefaclor tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Cefaklor do sporządzania zawiesiny doustnej
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1283C0630000BP792
USP
USP
1096906
Cefaklor
Cefaclor Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1283
Cefaclor
vibrant-m
C0630000
Cefaclor
Cefaclor British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP792
Cefaclor
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. C0630000, USP 1096906
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefaklor
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)