Przejdź do
1104210
USP
Chlorowodorek cewimeliny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3′-1-azabicyclo[2.2.2]octane]; hydrate; dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NOS · HCl · 0.5 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.78
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cevimeline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
S4C(O[C@@]5(C6CCN(C5)CC6)C4)C.S1C(O[C@@]2(C3CCN(C2)CC3)C1)C.Cl.Cl.O
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8?,10-;;;/m11.../s1
InChI key
ZSTLCHCDLIUXJE-MMPAUJBDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku cewimeliny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML00071104265
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥95% (HPLC, NMR)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
API family
cevimeline
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
USP
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)