Przejdź do
1118328
USP
Związek A związany z chlorochiną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4,7-Dichloroquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5Cl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
125359
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API family
chloroquine
form
crystalline
packaging
pkg of 15 mg, pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
color
off-white to brown-yellowish
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
solubility
ethanol: freely soluble, ether: freely soluble, water: slightly soluble
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Chloroquine Related Compound A is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Application
Chloroquine Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Chloroquine Phosphate.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2438Y0002451D74002
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
97%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
form
crystalline
form
crystalline
form
-
form
powder
format
neat
format
-
format
-
format
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)