Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorthalidone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
InChI key
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Chlorthalidone Tablets
- Chlortalidon
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family chlorthalidone | API family chlorthalidone | API family chlorthalidone | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny chlorthalidone A
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?