Przejdź do
1144000
USP
Fosforan kodeiny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Codeine phosphate hemihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N2O3 · H3PO4 · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.37
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Produkt 1144000 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
codeine
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny fosforanu kodeiny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Acetaminophen and Codeine Phosphate Capsules (Kapsułki z acetaminofenem i fosforanem kodeiny)
  • Roztwór doustny acetaminofenu i fosforanu kodeiny
  • Zawiesina doustna acetaminofenu i fosforanu kodeiny
  • Tabletki zawierające acetaminofen i fosforan kodeiny
  • Aspiryna i fosforan kodeiny Tabletki
  • Aspiryna, fosforan kodeiny, ałun i tabletki magnezowe
  • Roztwór doustny chlorowodorku bromodifenhydraminy i fosforanu kodeiny
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan kodeiny
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)