Przejdź do
1144951
USP
Związek D związany z kloksacyliną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, NSC 81238
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
5584,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.64
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
5584,50 zł
Cena katalogowa6570,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cloxacillin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI key
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny D USP związany z kloksacyliną, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Cloxacillin Sodium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11890531481044PHR2496
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
cloxacillin
API family
dicloxacillin
API family
oxacillin
API family
oxacillin
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1481044
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)