Przejdź do
1152596
USP
Cyclam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, Cyclam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
111811
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
mp
184-186 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C1CNCCNCCCNCCNC1
InChI
1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2
InChI key
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2591601613860PHR3740
Cyclam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1152596
Cyclam
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP 1613860
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)