Przejdź do
1188301
USP
Dichlorvos
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, DDVP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7Cl2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1709141
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dichlorvos
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
InChI key
OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dichlorvos USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45441
Dichlorvos United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1188301
Dichlorvos
Dichlorvos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
Dichlorvos
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
API family
dichlorvos
API family
-
agency
USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorvos
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)