Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nicotinic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
>360 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(nc1)-c2ccc(cn2)C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 97% | description technical grade, 85% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade technical grade | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| mp >360 °C (lit.) | mp >360 °C (lit.) | mp 263-265 °C (lit.) | mp - |
| API family nicotinic acid | API family - | API family - | API family dicylomine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?