Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
doxycycline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Doksycyklina
- Hyklan doksycykliny
- Hyklan doksycykliny w kapsułkach
- Doxycycline Calcium zawiesina doustna
- Doksycyklina do wstrzykiwań
- Doksycyklina w tabletkach
- Kapsułki doksycykliny
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family doxycycline | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?