Przejdź do
1235004
USP
Emetyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Emetine dihydrochloride, 6′,7′,10,11-Tetramethoxyemetan dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N2O4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
emetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
InChI key
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku emetyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ipecac
  • Ipecac roztwór doustny
  • Ipecac w proszku
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89489E0100000E2375
Emetyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235004
Emetyna
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
emetine
API family
-
API family
emetine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emetyna
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)