Przejdź do
1242010
USP
Erytromycyna B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
12-Deoxyerythromycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H67NO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
717.93
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
erythromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C1C(C(OC(C1)C)O[C@H]2[C@@](C[C@H](C(=O)[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H](C2C)OC3OC(C(C(C3)(OC)C)O)C)C)CC)C)O)C)C)(O)C)O)(C)C
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
InChI key
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Erytromycyna jest antybiotykiem wytwarzanym przez wzrost niektórych szczepów Streptomyces erythreus. Produkt ten składa się głównie z erytromycyny A z niewielkimi ilościami erytromycyny B i C i jest zalecany do stężenia 100 mg/L. Stężenia od 50 do 200 mg/l również okazały się skuteczne w kontrolowaniu wzrostu bakterii. Erytromycyna była stosowana jako agonista receptora motyliny, do blokowania wydzielania glikokoniugatów oddechowych w ludzkich drogach oddechowych in vitro oraz do selekcji plazmidowych i rekombinowanych szczepów Lactococcus lactis MG1363.
Biochem/physiol Actions
Sposób działania: Erytromycyna działa poprzez hamowanie wydłużania na etapie transpeptydacji, w szczególności translokacji aminoacylu z miejsca A do miejsca P.
Spektrum przeciwbakteryjne: Ten produkt działa zarówno przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, jak i Gram-dodatnim.
Preparation Note
Ten produkt jest rozpuszczalny w wodzie w stężeniu 2 mg / ml, a 0,067% roztwór w wodzie daje pH 8,0-10,5. Jest również rozpuszczalny w etanolu w stężeniu 50 mg / ml, dając klarowny, bezbarwny do słabo żółtego roztwór. Jest swobodnie rozpuszczalny w alkoholu, acetonie, chloroformie, acetonitrylu i octanie etylu, ale tworzy sole z kwasami. Wszystkie roztwory należy chronić przed światłem.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Legal Information
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Disclaimer
Ten produkt jest stabilny w roztworze w temperaturze 37°C przez 3 dni. Roztwory podstawowe należy przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E131000012480171A05860
vibrant-m
E1310000
Erythromycin B
USP
USP
1248017
ERYTHROMYCIN
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
mixture
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erytromycyna B
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)