Przejdź do
1252003
USP
Cypionian estradiolu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Estradiol 17-cypionate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-cyclopentylpropionate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-cyclopentylpropionate, Depoestradiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.56
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
estradiol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
InChI key
UOACKFBJUYNSLK-XRKIENNPSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny cypionianu estradiolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Estradiol Cypionate Injection.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8004PHR2839SML3702
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
estradiol
API family
-
API family
estradiol
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cypionian estradiolu
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)