Przejdź do
1252193
USP
Cypionian estradiolu Mieszanina przydatności systemowej
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
estradiol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Estradiol cypionate System Suitability Mixture Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Estradiol Cypionate
Analysis Note
Mieszanina zawiera cypionian estradiolu i około 0,1% cypionianu estradiolu-9-enu, dicypionianu estradiolu i cypionianu 4-metyloestradiolu.
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12540311647023PHR2839
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
format
mixture
format
neat
format
-
API family
estradiol
API family
estradiol
API family
testosterone
API family
estradiol
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1252003
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)