Przejdź do
1257029
USP
Związek B związany z etambutolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2R,2′R)-2,2-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, levo-Ethambutol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6170,00 zł
5244,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24N2O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
5244,50 zł
Cena katalogowa6170,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethambutol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.OCCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h5,8H,1-4,6H2;1H
InChI key
BDQHDFBEAFMWII-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny B związku pokrewnego etambutolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak chlorowodorek etambutolu.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR371012570181257007
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
traceable to USP 1257029
agency
USP
agency
USP
API family
ethambutol
API family
-
API family
ethambutol
API family
ethambutol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z etambutolem
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Narządy docelowe
Eyes
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)