Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gemifloxacin
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Application
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Gemifloxacin Mesylate.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 15 mg | packaging pkg of 15 mg | packaging pkg of 300 mg | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?