Przejdź do
1294808
USP
Glutamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glutamine
manufacturer/tradename
USP
mp
185 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny glutaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Glicylo-l-glutamina
  • l-alanylo-l-glutamina
Biochem/physiol Actions
L-glutamina jest niezbędnym aminokwasem, który jest kluczowym składnikiem podłoża hodowlanego i służy jako główne źródło energii dla komórek w hodowli. L-glutamina jest bardzo stabilna w postaci suchego proszku i zamrożonego roztworu. W płynnych pożywkach lub roztworach podstawowych L-glutamina ulega jednak stosunkowo szybkiej degradacji. Optymalna wydajność komórek zwykle wymaga uzupełnienia pożywki L-glutaminą przed użyciem.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3126G8540W368401
Glutamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1294808
Glutamina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
description
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
meets USP testing specifications
agency
-
API family
glutamine
API family
-
API family
-
API family
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?