Przejdź do
1330005
USP
Hypromeloza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hypromellose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Hypromellose USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak Hypromellose Ophthalmic Solution.
Zagęszczacz do systemów wodnych i niewodnych, przezroczystych filmów odpornych na tłuszcz, spoiw, smarów, stabilizatorów sterycznych i środków wspomagających zatrzymywanie wody.
Features and Benefits
Rozpuszcza się w wodzie, ulega odwracalnej żelacji po podgrzaniu, niejonowy, nie kompleksuje się z jonami, jest aktywny powierzchniowo i odporny na działanie enzymów. Roztwory są pseudoplastyczne.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
423173H9262423238
Hypromeloza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1330005
Hypromeloza
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
average Mn ~120,000
description
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
average Mn ~10,000
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
hypromellose
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypromeloza
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)