Przejdź do
1347802
USP
Isobutyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 x 1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1741909
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
>4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
793 °F
expl. lim.
10.5 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Isobutyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W21751494823537470
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥97%, FCC, FG
description
analytical standard
description
99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, natural, Kosher, Halal
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl acetate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)