Przejdź do
1356949
USP
Kwas laurynowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dodecanoic acid, Lauric acid, NSC 5026
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1099477
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lauric acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu laurynowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kwas mirystynowy
  • Lauroilosarkozynian sodu
Biochem/physiol Actions
Substrate for CYP 4A11
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W261416Y0001474W261408
Lauric acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001474
Lauric acid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, ≥98%, FCC, FG
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98%, FCC, FG
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Kosher, Halal, natural, Fragrance grade, FG
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Halal, Kosher
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
neat
format
-
agency
USP
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
-
agency
meets purity specifications of JECFA
API family
lauric acid
API family
-
API family
lauric acid
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas laurynowy
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
348.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
176 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)