Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
letrozole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]3(cnnc3)C(c2ccc(cc2)C#N)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChI key
BCTXUGAAOFIJGX-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Letrozol
- Letrozol Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family letrozole | API family letrozole | API family letrozole | API family letrozole |
| agency USP | agency BP | agency - | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?