Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
liothyronine
manufacturer/tradename
USP
mp
234-238 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
InChI key
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
General description
Application
Also used to prepare standard, standard stock, Liothyronine stock, and resolution solutions for assay, and identification test according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Thyroid
- Levothyroxine Sodium Tablets
- Liothyronine Sodium Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥95% (HPLC), powder | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Chromatographically purified. |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1368008 | agency - |
| mp 234-238 °C (lit.) | mp 234-238 °C (lit.) | mp 234-238 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liotyronina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 1
Narządy docelowe
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?