Przejdź do
1381709
USP
Mentol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H19OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1902293
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
menthol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Menthol is an alcohol extracted from various mint oils or prepared synthetically. It exists in two forms: levorotatory (l-menthol), which can be found in natural or synthetic sources, and racemic (dl-menthol).
Application
Wzorzec referencyjny Menthol USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach zgodnie z kompendiami USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Pastylki do ssania z mentolem
  • Maść z tetrakainą i mentolem
  • Benzokaina i mentol do stosowania miejscowego Aerosol®
  • Anetol
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP7721578500580590
Mentol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
Mentol
Levomenthol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP772
Levomenthol
(−)-Menthol primary reference standard
00580590
(−)-Menthol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
description
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
puriss.
grade
primary reference standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HWI
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
menthol
API family
menthol
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mentol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)