Przejdź do
1392002
USP
Merkaptopuryna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Mercaptopurine monohydrate, 6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4012091
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mercaptopurine
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChI key
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPAT(5471)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny merkaptopuryny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Azathioprine
  • Sól sodowa azatiopryny do wstrzykiwań
  • Azatiopryna w tabletkach
  • Merkaptopuryna
  • Merkaptopuryna w tabletkach
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852678FLUH99C8F39AY0002452
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
-
description
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
-
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merkaptopuryna
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)