Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6320,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
carbamazepine
manufacturer/tradename
USP
mp
117-119 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
InChI key
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| mp 117-119 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?