Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methylphenidate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cl.N1C(CCCC1)C(c2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
InChI key
SCUMDQFFZZGUQY-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Methylphenidate Hydrochloride
- Chlorowodorek metylofenidatu Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description 99% (CP) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family methylphenidate | API family - | API family - | API family amantadine |
| agency USP | agency traceable to USP 1434022 | agency - | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek A związany z metylofenidatem
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?