Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylpyrrolidone is a highly polar solvent used in biologics formulations, particularly for drugs that require solubilization of hydrophobic compounds. It facilitates the delivery and stability of poorly soluble biologics by enhancing their dissolution properties. NMP is widely used in drug delivery systems, contributing to more efficient therapeutic delivery.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description biotech. grade, ≥99.7% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade biotech. grade |
| application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical | application(s) peptide synthesis |
| format neat | format neat | format - |
| form liquid | form - | form - |
| bp 202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.) | bp 202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.) | bp 81-82 °C/10 mmHg (lit.), 202 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
872-50-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?