Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.34
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metoprolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
InChI
1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
InChI key
HYRRKPFGZHWUPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Metoprolol Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Fumaran metoprololu
- bursztynian metoprololu
- Tabletki o przedłużonym uwalnianiu bursztynianu metoprololu
- Winian metoprololu
- Winian metoprololu do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metoprolol Związek pokrewny A
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Ostrzeżenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?