Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1623,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
monobenzone
manufacturer/tradename
USP
mp
119-120 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYR(7299)
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 98% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format - |
| mp 119-120 °C (lit.) | mp 119-120 °C (lit.) | mp 119-120 °C (lit.) |
| Gene Information human ... TYR(7299) | Gene Information human ... TYR(7299) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monobenzon
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?