Przejdź do
1458009
USP
Siarczan neomycyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Siarczan neomycyny B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H46N6O13 · 3H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
908.88
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
neomycin
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Neomycin sulfate is a complex aminoglycoside antibiotic comprising multiple neomycin components. It is active against Gram-negative bacteria and inhibits protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. The USP standard supports microbiological potency assays and chromatographic analysis of bulk and finished products.
The USP biologics antibiotics category includes a wide range of antimicrobial agents that are essential in treating bacterial infections. These antibiotics are derived from various natural sources or synthesized to combat specific pathogens effectively. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of antibiotic therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu neomycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Neomycin Sulfate Tablets
  • Krem z siarczanem neomycyny
  • Maść z siarczanem neomycyny
  • Maść oczna z siarczanem neomycyny
  • Roztwór doustny siarczanu neomycyny
  • Krem z siarczanem neomycyny i hydrokortyzonem
Preparation Note
Siarczan neomycyny jest rozpuszczalny wH2Ow stężeniu 50 mg/ml, dając klarowny roztwór.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Legal Information
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Disclaimer
Roztwory podstawowe należy sterylizować za pomocą filtrów i przechowywać w temperaturze 2-8°C. Są one stabilne w temperaturze 37°C przez 5 dni. Roztwór neomycyny o stężeniu 1 mg/ml w .1 M buforze fosforanowym o pH 8,0 należy zużyć w ciągu 14 dni, jeśli jest przechowywany w temperaturze 0-5°C. Roztwory należy chronić przed światłem i wilgocią.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1491N04000001458031
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
solid
form
-
form
-
form
solid
API family
neomycin
API family
neomycin
API family
-
API family
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)