Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
neomycin
form
solid
packaging
pkg of 150 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)O[C@H]3[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]3O)N)N)O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-WQDIDPJDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Analysis Note
Other Notes
Karty charakterystyki wydane przez USP można znaleźć tutaj.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description meets USP testing specifications, powder | description VETRANAL®, analytical standard |
| form solid | form - | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family neomycin | API family neomycin | API family - | API family - |
| packaging pkg of 150 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?