Przejdź do
1466652
USP
N-Nitrozodietyloamina(NDEA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
NDEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.14
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nifedipine
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecules)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
N-Nitrosodiethylamine is a carcinogenic compound that is strictly regulated within the biologics and pharmaceutical industries. Although not used as an ingredient, its presence is monitored in biologic products, as trace amounts can be toxic. NDEA is studied extensively for its potential health risks, and its detection is critical to ensuring the safety and regulatory compliance of biologic formulations.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny N-Nitrozodietyloaminy (NDEA) USP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w sposób określony w Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Służy również do przygotowania wzorca, wzorca podstawowego, wzorca nitrozoaminy, wzorca nitrozoaminy, mieszaniny roztworów podstawowych i roztworów podstawowych wrażliwości w celu określenia zanieczyszczenia NDEA w substancjach leczniczych i produktach leczniczych (walsartan, irbesartan i losartan potasowy itp.) metodą chromatografii zgodnie z rozdziałem ogólnym <1469> Farmakopei Stanów Zjednoczonych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2408Y000225840334
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
format
neat
format
-
format
-
format
single component solution
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrozodietyloamina(NDEA)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)