Przejdź do
1478323
USP
Olanzapina Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5,10-Dihydro-2-methyl-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, 2-Methyl-4,9-dihydro-3-thia-4,9-diazabenzo[f]azulene-10-one, Olanzapine lactam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.29
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
8262494
eCl@ss:
25140904
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
olanzapine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S]1=C2Nc3c(cccc3)NC(=O)C2=CC=1C
InChI
1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15)
InChI key
LVTDAJJOMLNXFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR253714783121478334
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
olanzapine
API family
olanzapine
API family
olanzapine
API family
olanzapine
agency
USP
agency
traceable to USP 1478323
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olanzapina Związek pokrewny B
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)