Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
orphenadrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOCc1c(cccc1)c2c(cccc2)C)(CC)(C)C
InChI
1S/C20H28NO.ClH/c1-5-21(3,4)14-15-22-16-18-11-7-9-13-20(18)19-12-8-6-10-17(19)2;/h6-13H,5,14-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LHNAJQVIYDAYMX-UHFFFAOYSA-M
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Orphenadrine Citrate
- Orphenadrine Citrate Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
- Cytrynian orfenadryny do wstrzykiwań
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| agency USP | agency traceable to USP 1479020 | agency USP | agency USP |
| API family orphenadrine | API family orphenadrine | API family orphenadrine | API family orphenadrine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z orfenadryną
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?