Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxaliplatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pt+2](I)I.[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChI key
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family oxaliplatin | API family - | API family oxaliplatin | API family - |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1481260 | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek F związany z oksaliplatyną
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-kappaN,kappaN') diiodoplatinum](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/4/3/73460743_w290.png)