Przejdź do
1502552
USP
Penicylina G prokainowa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Penicillin G procaine salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O4S1 · C13H20N2O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.72
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
penicillin & derivatives
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
InChI key
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny penicyliny G prokainowej USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Intramammary Infusion (Wlew dożylny penicyliny G prokainy i siarczanu dihydrostreptomycyny)
  • Penicylina G prokainowa we wlewie dożylnym
  • Penicylina G prokainowa, siarczan dihydrostreptomycyny, maleinian chlorfeniraminy i deksametazon w zawiesinie do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3090000BP295PHR2640
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. B0700000, traceable to USP 1502508
API family
penicillin & derivatives
API family
penicillin & derivatives
API family
penicillin & derivatives
API family
penicillin & derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)