Przejdź do
1553815
USP
Pramipeksol Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dexpramipexole dihydrochloride, (R)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazole dihydrochloride // (R)-Pramipexole dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, (R)-Pramipexole dihydrochloride, KNS 760704, R-(+)-Pramipexole dihydrochloride, RPPX, SND 919CL2X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pramipexole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI key
QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Pramipexole Related Compound D Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
R-(+)-Pramipeksol jest środkiem neuroprotekcyjnym; słabym nieergolinowym agonistą dopaminy.
R-(+)-Pramipeksol jest środkiem neuroprotekcyjnym; słabym nieergolinowym agonistą dopaminy. Stwierdzono, że R-(+)-Pramipeksol ma działanie neuroprotekcyjne i jest badany pod kątem leczenia ALS. Zmniejsza produkcję mitochondrialnych reaktywnych form tlenu (ROS), hamuje aktywację szlaków apoptotycznych i zwiększa przeżywalność komórek w odpowiedzi na różne neurotoksyny i neurotoksyczność β-amyloidu. W porównaniu do izomeru S-(-), R-(+)-Pramipeksol ma znacznie niższą aktywność agonisty dopaminy.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155383715537681553848
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
pramipexole
API family
pramipexole
API family
pramipexole
API family
pramipexole
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pramipeksol Związek pokrewny D
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)