Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
API family
propionic acid
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ~98% | description ACS reagent, ≥99.5% | description ≥99.5% |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| autoignition temp. 955 °F | autoignition temp. 955 °F | autoignition temp. 955 °F | autoignition temp. 955 °F |
| bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-09-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?