Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propyl gallate
manufacturer/tradename
USP
mp
146-149 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description powder | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98%, FCC |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade Fragrance grade, Kosher, Halal |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency - | agency traceable to Ph. Eur. P3640000, traceable to USP 1576800 | agency follows IFRA guidelines |
| API family propyl gallate | API family - | API family propyl gallate | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl gallate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Temperatura zapłonu (°F)
368.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
187 °C - closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-79-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?