Przejdź do
1576945
USP
Tlenek propylenu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Propylene oxide, (±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHCH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
79763
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
API family
propylene oxide
autoignition temp.
1378 °F
expl. lim.
37 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Wzorzec referencyjny tlenku propylenu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5667182320110205
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, ≥99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
puriss. p.a.
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 표준물질 농도가 어떻게 되나요
    1 answer
    1. This is a product of the United States Pharmacopeia supplied as a neat or pure liquid. This material has not been diluted.