Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł 1708,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1708,50 zł
Cena katalogowa2010,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description anhydrous, ZerO2®, 99.8% | description suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC) |
| grade pharmaceutical primary standard | grade ZerO2® | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
| format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
127-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?