Przejdź do
1601667
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - keton metylobutylowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-heksanon w dimetylosulfotlenku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(CCCC)C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - Wzorzec referencyjny ketonu metylobutylowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02473103004PHR3502
2-Hexanone analytical standard
Supelco
02473
2-Hexanone
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
reagent grade, 98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
reagent grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87.00 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)