Przejdź do
1604530
USP
Rivaroxaban
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-Rivaroxaban, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClN3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.88
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Rivaroxaban USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Rivaroxaban Tablets
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2844Y0002193Y0002187
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
Rivaroxaban CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002187
Rivaroxaban
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
BP
agency
BP
API family
rivaroxaban
API family
-
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivaroxaban
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)