Przejdź do
1610001
USP
Skopolamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6100669
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
scopolamine, hyoscine
manufacturer/tradename
USP
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny bromowodorku skopolaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Belladonna Extract
  • Belladonna Extract Tabletki
  • Belladonna Leaf
  • Belladonna Tincture
  • Bromowodorek homatropiny
  • Bromek metskopolaminy
  • Bromek metskopolaminy Tabletki
Biochem/physiol Actions
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist.
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist. Scopolamine-induced amnesia in laboratory animals is a commonly-used model of memory deficit.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0929BP199S1875
Skopolamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1610001
Skopolamina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
>95% (HPLC), powder
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
scopolamine, hyoscine
API family
-
API family
hyoscine, scopolamine
API family
-
agency
USP
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Skopolamina
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)