Przejdź do
1611966
USP
Siarczek selenu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Selenium disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SeS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.09
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
selenium sulfide
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecules)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny siarczku selenu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
257710209651900794
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
description
≥99.2 atom % (77Se)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of 200 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczek selenu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)