Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sertraline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Sertraline Hydrochloride Tablets
- Chlorowodorek sertraliny
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - |
| agency USP | agency traceable to USP 1612517 |
| API family sertraline | API family - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?