Przejdź do
1612719
USP
Tenivastatin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcium (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8ahexahydronaphthalen-1-yl}-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2) monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H78CaO12 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
929.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tenivastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]3[C@H]4[C@H](C[C@H](C=C4C=C[C@@H]3C)C)OC(=O)C(CC)(C)C.[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H](C=C2C=C[C@@H]1C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/2C25H40O6.Ca/c2*1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h2*7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m00./s1
InChI key
FGHWDPOUOIKHKK-XQOMDNQHSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Tenivastatin Calcium USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Simvastatin Tablets.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A0800010864031179912
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
mixture
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
tenivastatin
API family
-
API family
calcium carbonate
API family
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)